Learn More
2-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10763783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10763783 1 g Glasflasche 1 Gramm
10773783 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763783 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 40018-25-5
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.603
MDL-Nummer MFCD00051624
InChI-Schlüssel SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
IUPAC-Name 3-(2-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder