Learn More
2-Chlorbenzoylacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420174
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420174 100 g 100 Gramm
11400174 5 g 5 Gramm
11410174 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13611.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40018-25-5
Summenformel C9H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.603
MDL-Nummer MFCD00051624
InChI-Schlüssel SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
IUPAC-Name 3-(2-Chlorophenyl)-3-Oxopropannitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Menge 100 g
Beilstein 2413204
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 98%