Learn More
2-Chlorbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30351864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351864 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3672501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 609-65-4
Summenformel C7H4Cl2O
Menge 1 g
Synonym NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
SMILES ClC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
Formelmasse 173.9639