Learn More
2-Chlorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389639 100 g 100 Gramm
11482507 250 g -
11472507 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14785.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
2-Chlorobenzoyl chloride, is used in organic synthesis. It is used as a pharmaceutical intermediate for eg as an intermediate of clotrimazolc, preparation of p-chlorobenzoic acid and production of trichloro-acaricide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorobenzoylchlorid, wird in der organischen Synthese verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt z. B. als Zwischenprodukt von Clotrimazol, der Herstellung von p-Chlorobenzoesäure und der Herstellung von Trichloracarizid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ether und Alkohol. Löslichkeit in Wasser, wird darin zersetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen, Alkoholen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-65-4
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.01
MDL-Nummer MFCD00000660
InChI-Schlüssel ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.379
Siedepunkt 237°C to 239°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5718
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 386435
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ether,and alcohol. Solubility in water it decomposes.
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 97%