Learn More
2-Chlorbenzothiazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453358 5 g 5 Gramm
11463358 25 g 25 Gramm
11473358 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17762.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-20-3
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.626
MDL-Nummer MFCD00005776
InChI-Schlüssel BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC-Name 2-Chloro-1,3-benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzothiazole
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 141°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.637
Menge 5 g
Beilstein 116316
Formelmasse 169.63
Reinheit (%) ≥98%