Learn More
2-Chlorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30351421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351421 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3673301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzonitrile
CAS 873-32-5
Summenformel C7 H4 Cl N
Menge 1 g
Synonym Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C#N
IUPAC-Name 2-Chlorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
Formelmasse 137.0032