Learn More
2-Chlorbenzoesäure, 98+%
Artikelnummer. 11499782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499782 1000 g 1000 Gramm
11409792 250 g 250 Gramm
11419792 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499782 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10832.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-91-2 | C₇H₅ClO₂ | 156,565 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-91-2
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.565
MDL-Nummer MFCD00002412
InChI-Schlüssel IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
IUPAC-Name 2-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Dichte 1.544
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 173°C (343°F)
Menge 1000 g
Beilstein 907340
Merck Index 14,2124
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke