Learn More
2-Chlorbenzoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85033
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
118-91-2
C7H5ClO2
156.57
MFCD00002412
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
8374
CHEBI:30793
2-Chlorbenzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
118-91-2
C7H5ClO2
156.57
MFCD00002412
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
8374
CHEBI:30793
2-Chlorbenzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139.0°C to 143.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 173°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 15, 2125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.