Learn More
2-Chlorbenzoesäure 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 159245000
Additional Details : CAS : 118-91-2 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
118-91-2 | |
156.57 | |
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N | |
8374 | |
2-Chlorbenzoesäure |
C7H5ClO2 | |
MFCD00002412 | |
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate | |
CHEBI:30793 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl |
Spezifikation
2-Chlorobenzoic acid | |
Authentic | |
285.0°C | |
139.0°C to 143.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
ClC6H4CO2H | |
09, 334 | |
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate | |
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlorbenzoesäure | |
8374 | |
156.57 | |
98% |
173°C | |
Kunststoffflasche | |
Weiß | |
500g | |
118-91-2 | |
100.0 | |
C7H5ClO2 | |
MFCD00002412 | |
15, 2125 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl | |
156.57 | |
CHEBI:30793 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chlorobenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.