Learn More
2-Chlorobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722633 5 g Glasflasche 5 Gramm
10028691 1 g Glasflasche 1 Gramm
10127893 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722633 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 357460050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-23-9
Summenformel C6H4Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.06
MDL-Nummer MFCD00051520
InChI-Schlüssel KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange-Rot bis Gelb
Dichte 1.5480g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4SO2Cl
Brechungsindex 1.5745 to 1.5765
Menge 5 g
Relative Dichte 1.548
IUPAC-Name 2-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 211.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt