Learn More
2-Chlorbenzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30359673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30359673 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4291235G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzenesulfonamide
CAS 6961-82-6
Summenformel C6H6ClNO2S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 2-Chlorbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 191.64
Formelmasse 190.9808