Learn More
2-Chlorbenzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377216 1 g 1 Gramm
11387216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09082.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191.629 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6961-82-6
Summenformel C6H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 191.629
MDL-Nummer MFCD00051974
InChI-Schlüssel JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
PubChem CID 81410
IUPAC-Name 2-Chlorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 189°bis 191 °C
Menge 1 g
Beilstein 2937540
Formelmasse 191.64
Reinheit (%) 98%