Learn More
2-Chlorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chlorobenzeneboronic acid is used in the preparation of imidazo[1,2-a]pyridine amides which has tuberculostatic activity. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlorbenzolboronsäure wird bei der Herstellung von Imidazo[1,2-a]pyridin-amiden mit tuberkulostatischer Wirkung verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | ∼95°C to 100°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3030414 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol. |
| Formelmasse | 156.38 |
| Reinheit (%) | 97% |