Learn More
2-Chlorbenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30051068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051068 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051068 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0383.160500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlorbenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chlorobenzaldehyde
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C7 H5 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
SMILES Clc1ccccc1C=O
IUPAC-Name 2-Chlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 140.567
Menge 500 mg
Formelmasse 140,0029 g/mol
Mehr anzeigen Show Less