Learn More
2-Chloranilinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373097 100 g -
11363097 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13483.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-04-2 | C6H7Cl2N | 164.03 g/mol
2-Chloroaniline hydrochloride, is used as ice dye basement, used for towels, colored yarn and cloth of cotton, viscose fabric dyeing and printing of chromogenic agent. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloroanilinhydrochlorid wird als Farbstoffbasis für Eis verwendet, für Handtücher, gefärbtes Garn und Baumwollgewebe, zum Färben von Viskosegewebe und zum Bedrucken von chromogenen Stoffen. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-04-2
Summenformel C6H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 164.03
MDL-Nummer MFCD00053282
InChI-Schlüssel DRGIDRZFKRLQTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroaniline hydrochloride, 2-chloroanilinium chloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride, benzenamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chlorophenylamine, chloride, acmc-209cai, o-chloroaniline hydrochloride, 95-51-2 parent, 2-chloranylaniline hydrochloride, benzenamine,2-chloro-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 67298
IUPAC-Name 2-Chloranilin;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroaniline hydrochloride
Schmelzpunkt ∼220°C (sublimation)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2018
Beilstein 3624280
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 164.03
Reinheit (%) 97%