missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloroacrylonitrile, TRC

Artikelnummer. 30355887
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30355887 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3638305G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 920-37-6
Summenformel C3 H2 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 87.508
Synonym 2-Propenenitrile, 2-chloro-, Acrylonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-2-propenenitrile, 1-Chloro-1-cyanoethene, 1-Chloro-1-cyanoethylene, 1-Cyano-1-chloroethene, 1-Cyanovinyl chloride, 2-Chloroacrylonitrile, 2-Chloropropenenitrile, NSC 511714, α-Chloroacrylonitrile
IUPAC-Name 2-chloroprop-2-enenitrile
SMILES ClC(=C)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloroacrylonitrile
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
Formelmasse 86.9876
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.