Learn More
2-Chloroacrylsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloracrylsäure wird als Halochemikalie in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
2-Chloracrylsäure wird als Halochemikalie in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroacrylic acid |
| Schmelzpunkt | 63°C to 67°C |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1098503 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 106.51 |
| Reinheit (%) | ≥98% |