Learn More
2-Chloroacrylsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310014
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11310014
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00350.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloracrylsäure wird als Halochemikalie in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-79-8
Summenformel C3H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.51
MDL-Nummer MFCD00014336
InChI-Schlüssel SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
PubChem CID 11735
ChEBI CHEBI:73963
IUPAC-Name 2-chloroprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C(Cl)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroacrylic acid
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1098503
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 106.51
Reinheit (%) ≥98%