Learn More
2' – Chloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30350019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350019 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350019 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36381525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2142-68-9
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Synonym 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, 2-Acetylphenyl Chloride, 2-Chloro-1-acetylbenzene, 2-Chlorophenyl Methyl Ketone, NSC 405474, o-Chloroacetophenone
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)c1ccccc1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Formelmasse 154.0185