Learn More
2'-Chloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452268 250 g 250 Gramm
11442268 50 g 50 Gramm
11432268 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15232.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2142-68-9 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-68-9
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.593
MDL-Nummer MFCD00000560
InChI-Schlüssel ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethanone, o-chloroacetophenone, 1-2-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chlorophenyl, acetophenone, 2'-chloro, o-chloroacetophonone, 1-2-chloro-phenyl-ethanone, ethanone, 1-chlorophenyl, 1-acetyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 72864
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloroacetophenone
Dichte 1.189
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Brechungsindex 1.5435
Menge 250 g
UN-Nummer UN3416
Beilstein 1858916
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%