Learn More
2-Chloracetamid, TRC
Artikelnummer. 30137281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137281 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC35350010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-07-2
Summenformel C2 H4 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 93.51
Synonym Acetamide, α-chloro- (4CI), 2-Chloroacetamide, Chloracetamide, Chloroacetamide, KM 101, KM 101 (fungicide), Mergal AF, Microcide, NSC 54286, NSC 8408, α-Chloroacetamide
IUPAC-Name 2-Chloracetamid
SMILES NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroacetamide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formelmasse 92.9981