Learn More
2-Chloroacetamid, 98+ %
Artikelnummer. 11472278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472278 5000 g 5000 Gramm
11462278 250 g 250 Gramm
11452278 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15238.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 79-07-2 | C2H4ClNO | 93,51 g/mol
2-Chloracetamid wird als Tensid in Haushaltswaschmitteln und Reinigungsmitteln verwendet.& Haushaltsreiniger, sonstige industrielle Anwendungen, Erdölproduktion, Polymerverarbeitung.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Chloracetamid wird als Tensid in Haushaltswaschmitteln und Reinigungsmitteln verwendet.& Haushaltsreiniger, sonstige industrielle Anwendungen, Erdölproduktion, Polymerverarbeitung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (90 g/L).
Hinweise:
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-07-2
Summenformel C2H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 93.51
MDL-Nummer MFCD00008027
InChI-Schlüssel VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC-Name 2-Chloracetamid
SMILES NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroacetamide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Siedepunkt 220°C (decomposition)
Flammpunkt 170°C (338°F)
Geruch Schwach
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 878191
Merck Index 14,2110
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(90g/L).
Formelmasse 93.51
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke