Learn More
2-Chloroacetamid 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-84927
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacetamide
NC(=O)CCl
79-07-2
C2H4ClNO
93.51
MFCD00008027
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
6580
2-chloroacetamide
NC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroacetamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 120.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 224.5°C
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CONH2
Menge 5 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Merck Index 15, 2110
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 93.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/