missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783684
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30001282

Marke: Tocris Bioscience™ 1705/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent, selective A1 agonist

Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.8, 2300 and 42 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18800 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37739-05-2
Summenformel C15H20ClN5O4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
Menge 10 mg
Formelmasse 369.81
Reinheit >98%
Molekulargewicht 369.81
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt