Learn More
2-Chlor-N,N-Dimethylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446408
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15446408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59948.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-N,N-Dimethylbenzamid ist an der Herstellung von Repellenten beteiligt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6526-67-6
Summenformel C9H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 183.64
MDL-Nummer MFCD00463636
InChI-Schlüssel SZUQPOLAEFBJJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-2-chlorobenzamide, o-chloro-n,n-dimethylbenzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-benzamide, benzamide, o-chloro-n,n-dimethyl, aronis25704, 2-chlorophenyl-n,n-dimethylcarboxamide
PubChem CID 81012
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Farbe Gelb
Menge 1 g
Formelmasse 183.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit