Learn More
2-Chlor-N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 200.62 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Fest |