Learn More
2-Chlor-N,N-diethylacetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| CAS | 2315-36-8 |
| Summenformel | C6H12ClNO |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-2-oxoethyl Chloride, CDEA, Chloro-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethyl-2-chloroacetamide, N,N-Diethylchloroacetamide, N-(2-Chloroacetyl)diethylamine, N-(Chloroacetyl)diethylamine, NSC 1726, α-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | ClCC(N(CC)CC)=O |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-N,N-diethylacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.62 |
| Formelmasse | 149.0607 |