Learn More
2-Chlor-N,N-Diethylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474664
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474664 5 g 5 Gramm
11484664 25 g -
11494664 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474664 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13691.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.618 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2315-36-8
Summenformel C6H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 149.618
MDL-Nummer MFCD00000928
InChI-Schlüssel CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
IUPAC-Name 2-Chlor-N,N-diethylacetamid
SMILES CCN(CC)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Siedepunkt 123°C to 124°C (15 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 605866
Formelmasse 149.62
Reinheit (%) 97%