missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, TRC

Artikelnummer. 30355504
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30355504 10 g
30359080 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30355504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC67015010G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2832-19-1
Summenformel C3H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.54
Synonym Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
IUPAC-Name 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
SMILES OCNC(=O)CCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Formelmasse 123.0087
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.