missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-N-[(Furan-2-yl)methyl]-7H-Purin-6-amin, TRC

Artikelnummer. 30363408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363408 100 mg 100 Milligramm
30354837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC369853100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101862-47-9
Summenformel C10H8N5OCl
Molekulargewicht (g/mol) 249.66
Synonym 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, (2-Chloro-7H-purin-6-yl)[(furan-2-yl)methyl]amine, 2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, NSC 45794
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(Furan-2-Ylmethyl)-7H-Purin-6-Amin
SMILES Clc1nc(NCc2occc2)c3ncnc3[nH]1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Formelmasse 249.0417
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.