Learn More
2-Chlor-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3 -yl)acetamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458515 250 mg 250 Milligramm
15438515 1 g 1 Gramm
15448515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33522.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885268-36-0
Summenformel C10H8ClN3OS
Molekulargewicht (g/mol) 253.704
MDL-Nummer MFCD06409308
InChI-Schlüssel VUNFVGABWSAHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl acetamide
PubChem CID 44669111
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)NC(=O)CCl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamide
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Menge 250 mg
Formelmasse 253.71
Reinheit (%) 96%