Learn More
2-Chlor-N-(4-chlor-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050229 100 mg 100 Milligramm
30052473 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050229 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0023.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlor-N-(4-chlor-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H13 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name N-(2-Benzoyl-4-chlorphenyl)-2-chlor-N-methylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 322.19
Menge 100 mg
Formelmasse 321.0323 g/mol