Learn More
2-Chlor-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2 -yl)acetamid, 96 %, Alfa Aesar™
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-(3-cyano-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-yl)acetamide |
| Schmelzpunkt | 201°C to 202°C |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl-acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophen-2-yl acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl acetamide, acetamide, 2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl, n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-2-yl chloroacetamide, 2-chloro-n-3-cyano 4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-d thiophen-2-yl acetamide, acetamide,2-chloro-n-3-cyano-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thien-2-yl |
| Formelmasse | 240.71 |
| Reinheit (%) | 96% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?