Learn More
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30461482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461482 4 x 25 mg 100 Milligramm
17912106 25 mg 25 Milligramm
17921156 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461482 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0102.0300254AMP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H12 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Lösungstyp Neat
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 197.0607 g/mol