Learn More
2-Chlor-6-(Trifluormethyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415247 5 g 5 Gramm
15405247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32515.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-45-6
Summenformel C8H5ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 223.579
MDL-Nummer MFCD09025362
InChI-Schlüssel JUAICIUGQMFFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethyl benzamide, 6-chloro-2-trifluoromethyl benzamide
PubChem CID 46737494
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 5 g
Formelmasse 223.58
Reinheit (%) 97%