Learn More
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455367 25 g 25 Gramm
11445367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22714.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 433-94-3 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-94-3
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
MDL-Nummer MFCD00272565
InChI-Schlüssel OTRRSPQJZRCMDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 2-chloranyl-6-trifluoromethyl aniline, pubchem2764, 2-chloro-6-trifluoromethyl benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-chloro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-benzenamine, 2-chloro-6-trifluoromethyl aniline 2-amino-3-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 2756384
IUPAC-Name 2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.42
Siedepunkt 39°C to 40°C (0.1 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%