Learn More
2-Chlor-6-nitrotoluol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430088 250 g 250 Gramm
11420088 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23675.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-42-1
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007205
InChI-Schlüssel XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrotoluene, 6-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl-3-nitro, toluene, 2-chloro-6-nitro, 3-chloro-2-methylnitrobenzene, caswell no. 202, unii-wez013857x, epa pesticide chemical code 019001, chloro-o-nitrotoluene, pubchem14277
PubChem CID 6740
IUPAC-Name 1-Chlor-2-methyl-3-nitrobenzol
SMILES CC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrotoluene
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3457
Beilstein 1239924
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) ≥98%