Learn More
2-Chlor-6-Nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353946 5 g 5 Gramm
11343946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17059.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5344-49-0 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5344-49-0
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
MDL-Nummer MFCD00100425
InChI-Schlüssel JYHOMEFOTKWQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-nitrobenzoic acid, 2-chloro-6-nitro-benzoic acid, 6-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-6-nitro, pubchem20037, 6-chloro-2-nitrobenzo, acmc-209l7b, 2-chloro-6-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-3-chloronitrobenzene, 2-chloro-6-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 79287
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 161°C to 166°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2694949
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 99%