Learn More
2-Chlor-6-methylthiophenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358465 1 g 1 Gramm
11368465 5 g 5 Gramm
11378465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10499.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18858-05-4 | C7H7ClS | 158.643 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18858-05-4
Summenformel C7H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 158.643
MDL-Nummer MFCD00041422
InChI-Schlüssel WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol
PubChem CID 4130239
IUPAC-Name 2-chlor-6-methylbenzolthiol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylthiophenol
Siedepunkt 135°C to 136°C (35 mmHg)
Brechungsindex 1.595
Menge 1 g
Beilstein 1932749
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 96%