Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-6-Methylpyrazin, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylpyrazine |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 128.56 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |