Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-6-Methylpyrazin, 97 %
Artikelnummer. 15460449
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460449 1 g 1 Gramm
15470449 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460449 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H63650.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 38557-71-0
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00055032
InChI-Schlüssel CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyrazin
SMILES CC1=CN=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylpyrazine
Menge 1 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest