Learn More
2-Chlor-6-Methylnicotinamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10500173
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10500173 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10089541 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500173 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04933DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 54957-84-5
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.596
MDL-Nummer MFCD00173783
InChI-Schlüssel QFRWKKWOCPTEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-6-methylincotinamide, 6-methyl-2-chloronicotinamide
PubChem CID 2799581
IUPAC-Name 2-Chlor-6-methylpyridin-3-carboxamid
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylnicotinamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 95%