Learn More
2-Chloro-6-Methylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylaniline |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| Formelmasse | 141.0345 |