Learn More
2-Chlor-6-methylanilin, ACROS Organics™
Product Code. 10661745 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10661745 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10661745 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 109360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Schmelzpunkt 2.0°C
Dichte 1.1520g/mL
Siedepunkt 215.0°C
Flammpunkt 98°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H8ClN
Strukturformel ClC6H3(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5750 to 1.5780
MDL-Nummer MFCD00007679
Menge 10 g
Beilstein 12,I,388
Relative Dichte 1.152
Synonym 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible in water. Other solubilities: miscible with toluene and chlorobenzene
InChI-Schlüssel WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
PubChem CID 6897
Formelmasse 141.6
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-methylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.