Learn More
2-Chlor-6-methylanilin, Mikromol™
Beschreibung
2-Chlor-6-methylanilin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methylaniline |
| CAS | 87-63-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-6-methylaniline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H8 Cl N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-, o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1N |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-6-Methylanilin |
| Mehr anzeigen |