Learn More
2-Chlor-6-methyl-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 195.57 |
| Reinheit (%) | 97% |