Learn More
2-Chlor-6-methyl-3-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Acros Organics
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 30°C to 32°C |
| Siedepunkt | 84°C to 86°C (24.0 Torr) |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 195.57 |
| Reinheit (%) | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.