Learn More
2-Chlor-6-methoxyisonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 187.58 |
Reinheit (%) | 97% |