Learn More
2-Chloro-6-Methoxy-7-Deazapurin, TRC
Artikelnummer. 30367170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367170 500 mg 500 Milligramm
30353930 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC367950500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96022-77-4
Summenformel C7 H6 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 183.6
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methoxy-3H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Formelmasse 183.0199