Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzylidenaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329649 1 g 1 Gramm
11477387 5 g 5 Gramm
11487387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15083.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 175136-82-0 | C10H8ClFO | 198.621 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-82-0
Summenformel C10H8ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 198.621
MDL-Nummer MFCD00051608
InChI-Schlüssel VZRBDBXFAKDNDJ-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzylideneacetone, 3e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one, 1-2-chloro-6-fluorophenyl but-1-en-3-one, e-4-2-chloro-6-fluoro-phenyl but-3-en-2-one, labotest-bb lt00455271, 1-2-chloro-6-fluorophenyl-1-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2-chloro-6-fluorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373895
IUPAC-Name (E)-4-(2-chlor-6-fluorphenyl)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=CC=C1Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorobenzylideneacetone
Siedepunkt 115°C (0.8 mmHg)
Brechungsindex 1.58
Menge 1 g
Formelmasse 198.63
Reinheit (%) 98%